Learn More
Cytiva™ Colonne per desalinizzazione monouso PD-10
Codice prodotto. 11768488 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) del letto:
8.3 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) del letto Dimensione della confezione
11768488 8.3 ml pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11768488 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 17085101
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adatte per desalinizzazione, scambio di tamponi e rimozione di composti a basso peso molecolare. Le colonne di desalinizzazione Cytiva Life Sciences™ PD-10 monouso garantiscono un recupero elevato e rapido.
  • Confezionate con Sephadex™ G-25 Medium
  • Progettate per facilitare l’uso e l’equilibratura
  • Consentono la preparazione di campioni nell’intervallo da 1.0 a 2.5 ml per flusso di gravità o da 1.75 a 2.5 ml mediante centrifugazione
  • Consentono la desalinizzazione di più campioni in parallelo con capacità di desalinizzazione del >90%
  • Recupero del campione nell’intervallo da 70 a >95%
  • Includono adattatori per centrifugazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Colonna di desalinizzazione impaccata con Sephadex G-25
Dimensione particelle >50 μm (secco), da 38 a 235 μm (umido)
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.59 in.
Da utilizzare con (applicazione) Progettate per l’uso e l’equilibrazione facili
Volume (sistema metrico) del letto 8.3 ml
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1.5 cm
Quantità 30 Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Prepacked Disposable PD-10 Columns, 30 pcs
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one