Learn More
Fisherbrand™ Disposable PES Bottle Top Filters
Codice prodotto. 15973307 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione del poro:
0.20 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico) membrana:
50 mm
75 mm
91 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) membrana Dimensione della confezione
15973307 500 mL 0.20 μm 75 mm pezzi 12
15953307 150 mL 0.20 μm 50 mm pezzi 12
15963307 150 mL 0.45 μm 50 mm pezzi 12
15983307 500 mL 0.45 μm 75 mm pezzi 12
15993307 1000 mL 0.20 μm 91 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
CAUTION: Use only sterile bottles designed for use with vacuum. Always use safety shield during vacuum procedures.
Codice prodotto. 15973307
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
CAUTION: Use only sterile bottles designed for use with vacuum. Always use safety shield during vacuum procedures.
Increase sample protection with Fisherbrand Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
  • PES membrane is low protein binding to maintain protein balance
  • PES membrane has low extractables to maintain media purity
  • Marked with catalog number, membrane type, pore size, lot number and expiration date for easy traceability
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Gamma radiation-sterilized and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
  • Bottom screw threads for attachment to bottles with 45 mm neck sizes
  • 0.2μm units for sterile filtration
  • 0.45μm units for fluid clarification and particle removal
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot
Monouso Sì
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.20 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sterile Filtration of media and serum
Tipo Bottle Top Unit
Volume (sistema metrico) 500 mL
Diametro (sistema metrico) membrana 75 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.