Learn More
Fisherbrand™ Disposable PES Bottle Top Filters
Increase sample protection with Fisherbrand Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
49.55€ - 272.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Bottle Top Unit |
Allerta:
CAUTION: Use only sterile bottles designed for use with vacuum. Always use safety shield during vacuum procedures.
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15953307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566508 |
150 mL | 0.20 μm | 50 mm |
51.70€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15963307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566509 |
150 mL | 0.45 μm | 50 mm |
49.55€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15973307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566510 |
500 mL | 0.20 μm | 75 mm |
143.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15983307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566511 |
500 mL | 0.45 μm | 75 mm |
153.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15993307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566512 |
1000 mL | 0.20 μm | 91 mm |
272.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- PES membrane is low protein binding to maintain protein balance
- PES membrane has low extractables to maintain media purity
- Marked with catalog number, membrane type, pore size, lot number and expiration date for easy traceability
- Non-pyrogenic and non-cytotoxic
- Gamma radiation-sterilized and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
- Bottom screw threads for attachment to bottles with 45 mm neck sizes
- 0.2μm units for sterile filtration
- 0.45μm units for fluid clarification and particle removal
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
Specifica
Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot | |
PES | |
Bottle Top Unit |
Sì | |
Sterile |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.