Learn More
Fisherbrand™ Unità filtranti monouso in PES
Codice prodotto. 15933307 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.20 μm
0.45 μm
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) membrana:
50 mm
75 mm
90 mm
Da utilizzare con (applicazione):
Fluid clarification and particle removal
Sterile Filtration of media and serum
Dimensione della confezione:
pezzi 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) membrana Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
15933307 0.20 μm 1000 mL 90 mm Sterile Filtration of media and serum pezzi 12
15973297 0.20 μm 150 mL 50 mm Sterile Filtration of media and serum pezzi 12
15983297 0.45 μm 150 mL 50 mm Fluid clarification and particle removal pezzi 12
15993297 0.20 μm 250 mL 50 mm Sterile Filtration of media and serum pezzi 12
15903307 0.45 μm 250 mL 50 mm Fluid clarification and particle removal pezzi 12
15913307 0.20 μm 500 mL 75 mm Sterile Filtration of media and serum pezzi 12
15923307 0.45 μm 500 mL 75 mm Fluid clarification and particle removal pezzi 12
15943307 0.45 μm 1000 mL 90 mm Fluid clarification and particle removal pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15933307
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappo a vite sterile per flacone confezionato singolarmente
Le unità di filtrazione a vuoto sterili Fisherbrand con membrane in PES aumentano la protezione dei campioni di colture cellulari. Le membrane in polietersulfone (PES) presentano bassi livelli di estraibili e basso legame proteico per l'uso nella filtrazione sterile e nella chiarificazione di terreni e sieri per colture cellulari.
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
  • PES membrane is low protein binding to maintain protein balance
  • PES membrane has low extractables to maintain media purity
  • Upper chamber of filter units is clearly marked with pore size, membrane type, catalog number, lot number and expiration date
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Gamma radiation-sterilized and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
  • 0.2μm units for sterile filtration
  • 0.45μm units for fluid clarification and particle removal
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame Low binding
Certificazione/Conformità Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot
Monouso Sì
Materiale PES
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.20 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sterile Filtration of media and serum
Tipo Filter Unit
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Diametro (sistema metrico) membrana 90 mm