Learn More
Azpack™ Becher in plastica monouso
Descrizione
- Polypropylene
- Translucent
- Disposable
- Molded graduations
- Tapered sides
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Incrementi | 1 mL Minor and 5 mL Major Intervals |
| Quantità | 100 conf. |
| Tipo | Becher |
| Monouso | Sì |
| Graduated | Sì |
| Stile | Tapered |