Learn More
Grembiule Monouso in Polietilene
Codice prodotto. 16683074
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16683074 Bianco pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16683074 Fornitore New source - PPE N. del fornitore HMAPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.76€
    45.50€ / pezzi 1000
    Risparmia 17.26€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Grembiule in polietilene con lacci in vita, da indossare sopra gli indumenti per la protezione contro sversamenti e schizzi nelle procedure mediche e di pulizia. Con passante per il collo e lacci in vita, il grembiule è indossabile con rapidità sopra gli indumenti, per la massima protezione.
  • Tessuto in PE
  • 125 cm x 70 cm
  • Spessore: 18 μm
  • Peso: 12 g/m2
  • Bianco
  • DPI Categoria I
  • Non sterile
Specifica
Size Unica
Materiale Polietilene
Colore Bianco
Monouso Sí
Sterilità Non-sterile
Spessore 18 μm
Include 10 Aprons/Bag, 10 Bags/Cs. (Case: 37 x 29 x 22 cm)
Certificazione/Conformità DPI Categoria I secondo la Direttiva UE 2016/425
Dimensioni (L x P) 125 x 70 cm