Learn More
Uvex™ Disposable Polypropylene Chemical Protection Hood
Codice prodotto. 17219911 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Hood
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17219911 Hood pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17219911 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 9875200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.10€
    84.00€ / pezzi 50
    Risparmia 5.10€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Disposable chemical protection hood constructed of spunbond polypropylene laminated with polyethylene film. One size fits most, for single use only.
  • spunbond polypropylene laminated with polyethylene film
  • Hook and loop closure
  • One size fits most
  • Single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hood
Size Universal
Materiale Spunbond Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Hook and Loop
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di cappa Standard