Description
- Disposable polypropylene Griffin low-form beakers, 600 mL
- Graduated in mL and oz.
- Available in packs of 25
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Product Type | Griffin Low-form Beaker |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di parte inferiore | Flat |
| Capacità (sistema imperiale) | 20 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
| Monouso | Single-use |
| Colore | Clear |
| Quantità | 25 Beakers |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 4.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.4 cm |
| Show More |