Learn More
Kartell™ Bicchieri per campione in polistirene Technicon™ Beckman™ Konelab™
Codice prodotto. 12039877
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 ml
2 ml
4 ml
Altezza (sistema metrico):
22.6
24.9 mm
37.9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12039877 4 ml 37.9 mm pezzi 1000
11303814 2 ml 24.9 mm pezzi 1000
12523327 1.5 ml 22.6 pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12039877 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 02508004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    30.56€ / pezzi 1000
    Risparmia 1.44€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
Manufactured with crystal clear polystyrene for optimum visibility. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Sample Cups are used for specimen analysis.
  • A range of crystal clear polystyrene auto analyser cups with conical bases
  • For Technicon™, Beckman™, Konelab™
  • Supplied without caps
  • Graduated
Specifica
Quantità 1000/pk.
Capacità (sistema metrico) 4 ml
Colore Trasparente
Product Type Boccetta
Materiale Polistirene
Monouso Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per analizzatori Technicon™, Beckman™ e Konelab™
Altezza (sistema metrico) 37.9 mm