Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Sterile
- Maximum accuracy, drop-free pipetting
- Clear, easily legible graduations
- Pipetting units available on request
- Pipet color code according to international standards
- Maximum clarity from high-grade polystyrene
- Lot number and best-before date on each bag
- Supplied with a synthetic fibrous filter material for protection against the suction of liquid into the pipetting device (exception: the aspiration pipette without fibrous filter material)
- Paper/plastic-packaging with peel-off function for individually wrapped pipettes with an additional break-through function
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shape: Standard |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di coltura tissutale |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 2/10 mL |
| Quantità | Confezione da 200 |
| Tipo di imballaggio | Incartato singolarmente |
| Colore | Rosso |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Vedi altri risultati |