Learn More
Greiner Bio-One Pipetta sierologica monouso in polistirene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10401003
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Arancione
Blu
Rosso
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 10401003
Marca: Greiner Bio-One 606180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grazie alla striscia Schellbach verticale colorata, la lettura del volume è notevolmente più facile. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Greiner Bio-One™ forniscono una soluzione semplice e affidabile per il trasferimento di volumi misurati di liquido e per l'erogazione di terreni.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Sterile
  • Maximum accuracy, drop-free pipetting
  • Clear, easily legible graduations
  • Pipetting units available on request
  • Pipet color code according to international standards
  • Maximum clarity from high-grade polystyrene
  • Lot number and best-before date on each bag
  • Supplied with a synthetic fibrous filter material for protection against the suction of liquid into the pipetting device (exception: the aspiration pipette without fibrous filter material)
  • Paper/plastic-packaging with peel-off function for individually wrapped pipettes with an additional break-through function
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Shape: Standard
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di coltura tissutale
Graduato
Graduazioni 1/10 mL
Quantità Confezione da 200
Tipo di imballaggio Incartato singolarmente
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 341 mm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso