Learn More
Fisherbrand™ Guanti da esplorazione monouso in nitrile non sterili non talcati
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
- 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
- Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
- Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
- 0.10mm thickness
- Non-detectable residual accelerators
- Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
- Conforms to EN 455 parts 1 and 2
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Conforme a EN 455 parti 1 e 2 |
| Colore | Viola |
| Monouso | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Guanti per esame |
| Size | Large |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.10 mm |
| Vedi altri risultati |