Learn More
Fisherbrand™ Guanti da esplorazione monouso in nitrile non sterili non talcati
Codice prodotto. 11552723 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11552723 X-Large pezzi 100
11542723 Large pezzi 100
11522723 Small pezzi 100
11512723 X-Small pezzi 100
10223882 Medium pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11552723
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche e alla perforazione. I Guanti da esplorazione monouso in nitrile protezione extra non sterili e senza talco Fisherbrand™ sono esenti da lattice.
  • 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
  • Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
  • Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
  • 0.10mm thickness
  • Non-detectable residual accelerators
  • Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
  • Conforms to EN 455 parts 1 and 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme a EN 455 parti 1 e 2
Colore Viola
Monouso Sì
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Guanti per esame
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Quantità Confezione da 100
Resistente a Perforazione, ampia gamma di sostanze chimiche
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm