Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes
Codice prodotto. 30284844
Cambia vista
Click to view available options
Include:
7 mm HB Clamp
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
30284844 7 mm HB Clamp 1 confezione
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284844 Fornitore Saint-Gobain Performance Plastics N. del fornitore 0045PH000CX
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ruby and PVDF wetted parts for durability and chemical resistance, designed for various mounting models for single-use biopharma and medical applications
  • Single-use design for sterile and disposable applications
  • Made from PVDF with ruby wetted parts for durability
  • High chemical and mechanical resistance
  • Gamma sterilizable up to 50kGy
  • Compatible with multiple mounting styles
  • Sold in packs of 10
  • Housing and electronics sold separately
  • Suitable for biopharma and medical environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubeholder, Clamp System, Clip Mounting
Tipo Flow Tube
Include 7 mm HB Clamp
Velocità di flusso dell'aria 0.03 to 2 L/min.