Learn More
Swann-Morton™ Disposable Scalpels, Non-Sterile, Bulk Pack with Guard, No. 15
Codice prodotto. 15819682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15819682 100/Box pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15819682 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 2385
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Small, curved cutting edge for making short, precise incisions.
  • Small, curved cutting edge.
  • Most popular blade shape.
  • Ideal for making short and precise incisions.
  • Used in a variety of surgical procedures including the excision of a skin lesion or recurrent sebaceous cyst and for opening coronary arteries.
  • Fits handles 3, 3L, 3 graduated, 5B, 7, 9, B3, B3L.
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Quantità 100/Box
Tipo di imballaggio Bulk Packaged