Learn More
Karl Hecht™ Disposable Test/Centrifuge Tubes
Descrizione
- Manufactured from AR-Glas™ soda glass
- Round bottom shape
- Rimless
- Wall thickness of approx. 0.5mm
- Size of approx. 100 x 16mm diameter
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Monouso | Single-use |
| Imballaggio | 200/pk |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Product Type | Test/Centrifuge Tube |