Learn More
Contec™ Sacchetto per lo smaltimento dello strumento di rimozione del mocio
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
- L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione.
- Filtrato a 0,2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso, che consente di risparmiare tempo nella rimozione dei residui
- Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo: le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Non classificato come corrosivo e utilizzabile in completa sicurezza in tutte le aree della camera bianca – Occorre eliminare un po' di testo casuale dalla parte finale
Specifica
Specifica
| Product Type | Strumento di rimozione mocio |
| Materiale | LDPE |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Descrizione | Sacchetto per lo smaltimento dello strumento di rimozione della testina per mocio |
| Monouso | Monouso |
| Quantità | 80 sacchetti/confez. |
| Sterilità | Non sterile |