Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Descrizione
- 225 i. u. Sodium
- e.g. for blood gas analysis
- CE acc. IVD 98/79EC
Specifica
Specifica
| Product Type | Capillary Tube |
| Capacità (sistema metrico) | 200 μL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.35 mm |
| Quantità | 10 x 100/Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blood Gas Analysis |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Certificazione/Conformità | CE acc. IVD 98/79 EC |
| Descrizione | Sodium-heparinized (225 i. u. Sodium) |