Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Codice prodotto. 10737851
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
105 μL
130 μL
165 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10737851 105 μL pezzi 1000
10517451 130 μL pezzi 1000
10778041 165 μL pezzi 1000
10243481 200 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10737851 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9221280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    158.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 21.00€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Excellent for working with small samples in the laboratory. Sodium-heparinized disposable blood gas analysis capillary pipettes.
  • 225 i. u. Sodium
  • e.g. for blood gas analysis
  • CE acc. IVD 98/79EC
Specifica
Product Type Capillary Tube
Capacità (sistema metrico) 105 μL
Diametro (sistema metrico) interno 1.35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Blood Gas Analysis
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Certificazione/Conformità CE acc. IVD 98/79 EC
Descrizione Sodium-heparinized (225 i. u. Sodium)