Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Beads, 0.1mm, 375g
Codice prodotto. 11920517 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11920517 0.1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11920517 Fornitore Scientific Industries SI™ N. del fornitore 83041302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    33.45€ / pezzi 1
    Risparmia 10.45€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Lead free soda lime glass spherical beads ideal for cell disruption applications.
  • Spherical lead free soda lime glass beads are available for use with the Disruptor Genie™ or TurboMix™ attachment (used with any Vortex-Genie™ 2 Mixer) for optimal disruption of cells.
  • Size for use with bacteria- 0.1mm diameter beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 375 g
Product Type Glass beads
Materiale Soda Lime Glass
Diametro (sistema metrico) 0.1 mm
Colore Gray
Descrizione 0.1 mm Lead-free soda lime glass spherical beads ideal for cell disruption applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Include 375 g of 0.1mm lead free soda lime glass beads
Tipo di imballaggio Plastic bottle w/ cap