Descrizione
- Forbici da dissezione dritte in acciaio inox
- Anse chiuse e punta fine
- Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE
- Rintracciabilità completa nel corso dell'intero processo di produzione.
- Solo in acciaio inox di alta qualità secondo le specifiche ISO 7153-1
- Garanzia di 10 anni
Specifica
Specifica
| Product Type | Forbici per dissezione |
| Blade Style | Dritto |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Materiale | Acciaio inox |