Learn More
Heinz Herenz Dissection Needles with Plastic Handle
Codice prodotto. 30158350
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
30158350 14 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158350 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1110301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.26€
    3.60€ / pezzi 10
    Risparmia 1.66€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Dissection needles with plastic-handle pointed, 14 cm
  • Dissection needles with plastic handle
  • Pointed
  • 14 cm
Specifica
Product Type Dissection Needles
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Senza lattice No
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm