Learn More
Corning™ Dissolvable Microcarriers
GREENER_CHOICE
Corning™ Dissolvable Microcarriers are designed to simplify cell harvest, separation and concentration processes and are ideal for bioprocess scale-up.
155.82€ - 9328.00€
Specifica
Product Type Dissolvable Microcarrier
Da utilizzare con (applicazione) Large-volume adherent cell culture scale-up and cell banking
Trattamento superficiale Corning™ Synthemax II
Area di coltura 5000 cm2/g
Materiale Polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15823895
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4989
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15813895
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
4988
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15803895
Vedere i documenti
Corning™
4987
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15833895
Vedere i documenti
Corning™
4990
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Offer cell separations that are faster, gentler, and more convenient than other standard commercially available microcarriers
  • Comprised of polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions pre-coated with either denatured collagen or Corning Synthemax™ II to enhance cell attachment for optimal yield and viability
  • Dissolvable within 10 to 20 minutes using EDTA and pectinase for easy separation of cells from the actual microcarriers
  • Narrow size distribution (1.02-1.03 g/cm3 density, 200-300μm fully hydrated) and large surface area (5000cm2/g) result in a more homogenous culture
  • Optical clarity for visualizing cell morphology
  • Presterilized to Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Nonpyrogenic
  • Applications areas include cell therapy, vaccine production or large-volume adherent cell culture scale-up and cell banking
Specifica
Specifica
Dissolvable Microcarrier
Corning™ Synthemax II
Polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions
Large-volume adherent cell culture scale-up and cell banking
5000 cm2/g
200 to 300 μm fully hydrated