Learn More
Brady™ Etichette in carta solubile per stampante J2000
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17140471
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50.80 mm
76.20 mm
101.60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 250
pezzi 350
Codice prodotto. 17140471
Marca: Brady™ 151241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L’etichetta in carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare.
  • Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
  • Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Paper
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J2000 Color Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 250 Labels/Bag
Quantità 250 Labels/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +172°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +78°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0030 in.
Spessore (sistema metrico) 0.094 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 53.98 mm
Dimensions (LxW) 50.80 x 101.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.60 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 101.6 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 50.80 mm
Peso (sistema metrico) 242 g
Alternate Part Number J20-55-403