Learn More
Brady™ Etichette in carta solubile
Codice prodotto. 17811495
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Lunghezza (sistema metrico):
6.4 m
7.62 m
Larghezza (sistema metrico):
19.05 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17811495
Marca: Brady™ 149608
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 3 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
  • Si scioglie completamente in acqua senza lasciare residui di adesivo.
  • L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black on White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Materiale Paper
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 m
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Dimensioni (L x P) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Finitura Matte
Formato Label
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
Quantità 1 Ribbon
Alternate Part Number M21-750-403