Learn More
Hanna Instruments™ Dissolved Oxygen Electrolyte Solutions
Codice prodotto. 11534347
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HI Galvanic DO Probes
HI Polarographic DO Probes
Dimensione della confezione:
30mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11534347 HI Galvanic DO Probes Pezzo
10643272 HI Polarographic DO Probes 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11534347 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI7042S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.56€
    25.83€ / pezzi 1
    Risparmia 8.73€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) HI Galvanic DO Probes
Tipo Dissolved Oxygen Electrolyte Solution