Learn More
Hanna Instruments™ DiST™ 5 EC/TDS/Temperature Tester
Codice prodotto. 10371032
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
100 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
10371032 100 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10371032 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI98311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.29€
    145.89€ / pezzi 1
    Risparmia 55.40€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For use in EC and TDS measurement. Hanna Instruments™ DiST™ 5 EC/TDS/Temperature Tester is the standard in EC and TDS measurement.
  • Waterproof and designed to float
  • Automatic Temperature Compensation
  • HOLD button to freeze readings on display
  • BEPS Alerts user of low battery power that could adversely affect readings
  • Replaceable graphite electrode, adjustable TDS ratio, °C or °F measurement, Automatic Temperature Compensation (ATC) with adjustable β, battery level indicator, stability indicator, automatic shut-off and automatic calibration.
Specifica
Precisione (conduttività) ±2% Full-scale
Sonde compatibili HI73311 replaceable EC/TDS graphite electrode (included)
Calibrazione EC/TDS Calibration: Automatic, one-point at: 1413μS/cm, 1382ppm (mg/L)
Intervallo (conduttività) 0 to 3999 μS/cm
Risoluzione (conduttività) 1 μS/ cm
Compensazione della temperatura automatic, with β adjustable from 0.0 to 2.4%/°C
Intervallo (TDS) 0 to 2000 ppm (mg/L)
Risoluzione (TDS) 1 ppm (mg/L)
Precisione (TDS) ±2% Full-scale
Intervallo fattore TDS 0.45 to 1.00
Temperature Range (Metric) 0.0°C to 60.0°C
Risoluzione (temperatura) °°
Dimensioni (L x P x A) 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0 in.)
Peso (sistema metrico) 100 g
Peso (sistema imperiale) 3.5 oz.
Tipo Temperature Tester
Tipo di batteria 1.5 V (4)
Autonomia della batteria Approx. 100 hr. of continuous use, auto-off after 8 min. of non-use