Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione
For distillation thermometers of 55mm built-in length. Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Heads are made of durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05028011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Codice prodotto. 11846114
Quantità Prezzo
1 18.50€ / Pezzo
10 16.63€ / Pezzo
Spedizione stimata
04-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Meets DIN 12594 standards
  • NS socket and two NS cones
  • Descending angle of 75°
Specifica
Specifica
For distillation thermometers of 55mm built-In length
Duran Glass
NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique
Distilling Heads
DIN 12594