Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione
For distillation thermometers of 55mm built-in length. Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Heads are made of durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05028022
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11856144
Quantità Prezzo
1 19.55€ / Pezzo
10 17.58€ / Pezzo
Spedizione stimata
12-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Meets DIN 12594 standards
  • NS socket and two NS cones
  • Descending angle of 75°
Specifica
Specifica
Per termometri da distillazione con lunghezza da 55 mm integrata
Vetro Duran
NS 19/26 verticale, NS 19/26 obliquo
Teste di distillazione
DIN 12594