Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione
Codice prodotto. 11876204
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique
NS 19/26 Vertical, NS 19/26 Oblique
NS 19/26 verticale, NS 19/26 obliquo
NS 24/29 Vertical, NS 24/29 Oblique
NS 29/32 Vertical, NS 29/32 Oblique
Modello:
Claisen
Plain
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Modello Dimensione della confezione
11876204 NS 29/32 Vertical, NS 29/32 Oblique Plain Pezzo
10057630 NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique Claisen Pezzo
11846114 NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique Plain Pezzo
11856144 NS 19/26 verticale, NS 19/26 obliquo Plain Pezzo
10343041 NS 29/32 Vertical, NS 29/32 Oblique Claisen Pezzo
11836124 NS 24/29 Vertical, NS 24/29 Oblique Plain Pezzo
10171471 NS 19/26 Vertical, NS 19/26 Oblique Claisen Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11876204 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05028044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    26.19€ / pezzi 1
    Risparmia 11.81€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 29-10-2026
Distilling Head made of durable DURAN™ glass tubing.
  • Meets DIN 12594 standards
  • NS socket and two NS cones
  • Descending angle of 75°
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For distillation thermometers of 55 mm built-In length
Tipo Distilling Head
Materiale Duran Glass
Certificazione/Conformità DIN 12594
Giunto rastremato standard NS 29/32 Vertical, NS 29/32 Oblique
Modello Plain