Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Collegamenti di distillazione
Descrizione
- With Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives, with NS socket
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
| Tipo | Distilling Link |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 250 mm |