Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Collegamenti di distillazione
Codice prodotto. 10686755
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) unitSize
10686755 NS 14/23 160 mm Pezzo
10702682 NS 14/23, NS 14/23 160 mm Pezzo
10147044 NS 29/32, GL 14 250 mm Pezzo
10491865 NS 29/32 250 mm Pezzo
10548081 NS 14/23, NS 29/32 250 mm Pezzo
10634271 NS 29/32, NS 14/23 250 mm Pezzo
10234341 NS 24/29 300 mm Pezzo
10363181 NS 29/32, NS 29/32 350 mm Pezzo
10376021 NS 14/23, NS 29/32 350 mm Pezzo
11816214 NS 29/32 350 mm Pezzo
10545670 NS 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10686755 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05050211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    86.82€ / pezzi 1
    Risparmia 53.18€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distilling Links for the connection of distillation thermometers of 55 mm built-in length.
  • With Liebig condenser
  • Outlet with NS cone
  • Water connection with glass olives, with NS socket
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For distillation thermometers of 55 mm built-In length
Tipo Distilling Link
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 14/23
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm