Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser
Codice prodotto. 10546823
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10546823 160 mm Pezzo
11572324 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10546823 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05053211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    109.24€ / pezzi 1
    Risparmia 64.76€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Distilling links with Liebig condenser with vacuum receiver adapter and GL thread
  • Distilling links with Liebig condenser
  • Outlet with NS cone
  • Water connection with thread GL 14
  • Vacuum receiver adapter with thread GL 18
  • With socket NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Tipo Distilling links with Liebig condenser
Materiale DURAN™ tubing
Quantità 1
Giunto rastremato standard Cone NS 14/23