Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distribution Tubes With Frit
Codice prodotto. 10204151
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Da utilizzare con (applicazione):
Specific heavy solvents
Specific light solvents
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Da utilizzare con (applicazione) unitSize
10204151 250 mL Specific heavy solvents Pezzo
10264001 250 mL Specific light solvents Pezzo
10306121 100 mL Specific light solvents Pezzo
10336071 500 mL Specific light solvents Pezzo
10336311 500 mL Specific heavy solvents Pezzo
10681892 100 mL Specific heavy solvents Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10204151 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05433203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    41.30€ / pezzi 1
    Risparmia 21.70€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distribution tubes with frit (porosity: 0)
  • For specific light solvents
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Specific heavy solvents