Learn More
Disuccinimidyl Glutarate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Disuccinimidyl Glutarate |
| CAS | 79642-50-5 |
| Formula molecolare | C13 H14 N2 O8 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | DSG Crosslinker, 1,1'-[(1,5-Dioxo-1,5-pentanediyl)bis(oxy)]bis-2,5-pyrrolidinedione, 1,5-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) Ester Pentanedioic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2 |
| SMILES | O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC Name | bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.259 |
| Peso formulazione | 326.075 |