missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Disulfiram, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200096727
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16442109 1 g 1g
16490838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16442109 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0240

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Disulfiram (Tetraethylthiuram disulfide) is a specific inhibitor of aldehyde-dehydrogenase (ALDH1), used for the treatment of chronic alcoholism by producing an acute sensitivity to alcohol.

Disulfiram inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells. Disulfiram + Cu2+ increases intracellular ROS levels triggering apoptosis of ovarian cancer stem cells[1-6].

Specifica

Materiale o nome chimico Disulfiram
Forma fisica Powder
CAS 97-77-8
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H20N2S4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Tetraethylthiuram disulfide TETD
Informazioni di solubilità DMSO : 75 mg/mL (252.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(SSC(N(CC)CC)=S)N(CC)CC
Molecular Weight (g/mol) 296.54
Peso formulazione 296.54
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.