Learn More
Dithiobiuret, 97%
Codice prodotto. 11401980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11401980 5 g 5g
11411980 25 g 25g
11421980 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11401980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16175.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-53-7
Formula molecolare C2H5N3S2
Molecular Weight (g/mol) 135.20
Numero MDL MFCD00037832
InChI Key JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
PubChem CID 2758725
IUPAC Name carbamothioylthiourea
SMILES NC(=S)NC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Dithiobiuret
Punto di fusione ∼183°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1756621
Indice di Merck 14,3371
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%