Learn More
Dithioerythritol, 99+%
Codice prodotto. 10459460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459460 1 g Bottiglia in vetro 1g
10469460 5 g Bottiglia in vetro 5g
10033113 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10459460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171660010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6892-68-8
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00063750
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Sinonimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Dithioerythritol
Punto di fusione 82°C to 86°C
Colore White to Yellow or Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantità 1 g
Beilstein 01, III, 2359
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear to slightly hazy colorless
IUPAC Name (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder