Learn More
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10204633
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10204633
Marca: Fisher BioReagents BP1735
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Absorbance 0.13 AU max.
Punto di fusione 82°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C4H10O2S2
Formula lineare HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero MDL MFCD00063750
Quantità 5 g
Sinonimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
IUPAC Name (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 154.24
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
Peso formulazione 154.19
Percent Purity ≥99%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dithioerythritol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.