Learn More
Dithiooxamide, 98%
Codice prodotto. 15700799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15700799 100 g 100g
15389252 5 g 5g
15391532 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15700799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117551000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-40-3
Formula molecolare C2H4N2S2
Molecular Weight (g/mol) 120.19
InChI Key OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC Name ethanedithioamide
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Dithiooxamide
Punto di fusione 200.0°C
Analisi elementare 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare H2NCSCSNH2
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,8412
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 98%