Learn More
Dithiophen-2-Ylmethanone, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Nomi componenti o analita | Dithiophen-2-ylmethanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H6 O S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| Vedi altri risultati |