Learn More
Dithiothreitol, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11437713
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437713 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11437713 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 3975901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Quantità 1 g
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, 1,4-dithiothreithol
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Molecular Weight (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dithiothreitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.