Learn More
Dithiothreitol, >97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15855458 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15855458 100 g Plastic bottle 100g
15835458 5 g Plastic bottle 5g
15845458 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15855458 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J15395.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12-3-3483 | Molecular Formula: C4H10O2S2 | Molecular Weight: 154.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12-3-3483
Formula molecolare C4H10O2S2
Molecular Weight (g/mol) 154.24
Numero MDL MFCD00004877
InChI Key VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC Name (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico Dithiothreitol
Punto di fusione 40°C to 43°C
Punti di ebollizione 125°C to 130°C/12 mm
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 1719757
Peso formulazione 154.25
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Crystalline Powder