Learn More
Cytiva Ditiotreitolo (DTT)
Agenti riducenti inclusi nella soluzione del campione per rimuovere eventuali legami di disolfuro e per mantenere tutte le proteine nel loro stato di massima riduzione. Il ditiotreitolo (DTT) Cytiva Life Sciences™ è uno dei riducenti utilizzati più di frequente.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) IEF, SDS-PAGE
pH Da 0 a 5.1
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Per IEF, SDS-PAGE
  • Bianco
  • Solido
  • Facilmente solubile in acqua fredda e calda
  • Treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, reagente di Cleland, DTT
Specifica
Specifica
IEF, SDS-PAGE
Da 0 a 5.1
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Dithiotreitol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.