Learn More
Dithizone, 98%
Codice prodotto. 11469076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469076 10 g 10g
11418970 25 g 25g
11479076 50 g 50g
11489076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11469076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17947.09
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Dithizone acts as an indicator for metals. It is also used as a chelating agent for heavy metals like mercury and lead. It is also used to evaluate the purification of human pancreatic islet preparations, which is used for transplantation in patients with type 1 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dithizone acts as an indicator for metals. It is also used as a chelating agent for heavy metals like mercury and lead. It is also used to evaluate the purification of human pancreatic islet preparations, which is used for transplantation in patients with type 1 diabetes.
Solubility
Soluble in ethanol, chloroform, dimethylsulfoxide, and pyridine. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-10-6
Formula molecolare C13H12N4S
Molecular Weight (g/mol) 256.33
Numero MDL MFCD00003025
InChI Key UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dithizone
Punto di fusione ∼168°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 10 g
Beilstein 748838
Indice di Merck 14,3377
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble aq. soln..
IUPAC Name 3-(phenylamino)-1-(phenylimino)thiourea
Peso formulazione 256.33
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,5-Difenil-3-tiocarbazon
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.