Learn More
Dithizone, ACS, 85+%
Codice prodotto. 11387588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387588 10 g 10g
11397588 2 g 2g
11307598 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033283.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Dithizone is used as an indicator for minute amounts of lead. It acts as a chelating agent for heavy metal poisoning. As a ligand, it forms complexes with metals like zinc, lead and mercury. Further, it is used to assess the purity of human pancreatic islet preparations, which is used for transplantation in patients with type 1 diabetes. In addition to this, it is used as a titrant in the quantitative determination of heavy metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-10-6
Formula molecolare C13H12N4S
Molecular Weight (g/mol) 256.33
Numero MDL MFCD00003025
InChI Key UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
IUPAC Name 1-anilino-3-phenyliminothiourea
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dithizone
Punto di fusione 168°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 10 g
Beilstein 748838
Indice di Merck 14,3377
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and pyridine. Insoluble in water.
Peso formulazione 256.33
Percent Purity ≥85%
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dithizone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithizone