Learn More
Dithizone, TRC
Codice prodotto. 30136216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136216 10 g 10g
30012517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136216 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49429510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-10-6
Formula molecolare C13 H12 N4 S
Molecular Weight (g/mol) 256.33
Sinonimo (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;
IUPAC Name (3E)-1-anilino-3-phenyliminothiourea
SMILES S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Dithizone
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Peso formulazione 256.0783