Learn More
Dithranol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15610980 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15610980 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15610980 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 106081G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico Dithranol
CAS 1143-38-0
Formula molecolare C14H10O3
Numero MDL MFCD00053409
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2054360
Sinonimo anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
InChI Key NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
Molecular Weight (g/mol) 226.23
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Peso formulazione 226.23g/mol
Percent Purity ≥98%