Learn More
Dithranol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dithranol |
| CAS | 1143-38-0 |
| Nomi componenti o analita | Dithranol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H10 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12 |
| Vedi altri risultati |