Learn More
Dithranol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468436
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16468436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16468436 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0738
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Specifica
Materiale o nome chimico Dithranol
CAS 1143-38-0
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H10O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Anthralin
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only